Ruthenium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
84050-1G-F 84050-5G-F
SIAL84050-1G-FEA 68.7 EUR InStock
SIAL84050-1G-F SIAL84050-5G-F
Ruthenium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149844
CAS-Nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge