(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558028-1G 558028-5G
SIAL558028-1GEA 129 EUR InStock
SIAL558028-1G SIAL558028-5G
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
MDL Number: MFCD03427200
CAS-Nummer: 55563-79-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge