5,6-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301817-500MG 301817-1G
SIAL301817-500MGEA 238 EUR InStock
SIAL301817-500MG SIAL301817-1G
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00004983
CAS-Nummer: 3002-81-1
EINECS: 221-100-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge