Hexanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115606-1L 115606-250ML 115606-2ML 115606-100ML
SIAL115606-1LEA 221 EUR InStock
SIAL115606-1L SIAL115606-250ML SIAL115606-2ML SIAL115606-100ML
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Hexanal
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 131
Melting Pt: –56 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007027
CAS-Nummer: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01766
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge