Pelargonaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N30803-25G N30803-100G N30803-2G
SIALN30803-25GEA 37.8 EUR InStock
SIALN30803-25G SIALN30803-100G SIALN30803-2G
Pelargonaldehyd, Sigma-Aldrich®
Pelargonaldehyd
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007030
CAS-Nummer: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge