2-Chlor-4'-fluoracetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004368-25G 004368-100G
FLUO004368-25GEA 95.9 EUR InStock
FLUO004368-25G FLUO004368-100G
2-Chlor-4'-fluoracetanilid
2-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
MDL Number: MFCD00015730
CAS-Nummer: 351-04-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge