Bernsteinsäuredinitril 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
171181000 171185000
ACRO171181000EA 39 EUR InStock
ACRO171181000 ACRO171185000
Bernsteinsäuredinitril 99+%
Bernsteinsäuredinitril
Formel: C₄H₄N₂
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 57 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001949
CAS-Nummer: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09041
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge