Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bernsteinsäuredinitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

160962-100G 160962-25G 160962-500G
SIAL160962-100GEA 78.9 EUR InStock
SIAL160962-100G SIAL160962-25G SIAL160962-500G
Bernsteinsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Bernsteinsäuredinitril


Formel: C₄H₄N₂
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001949
CAS-Nummer: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09041
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge