4-Heptanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101745-100ML 101745-500ML 101745-5ML
SIAL101745-100MLEA 63.8 EUR InStock
SIAL101745-100ML SIAL101745-500ML SIAL101745-5ML
4-Heptanon, Sigma-Aldrich®
4-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009403
CAS-Nummer: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge