Butyrylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 49.8 EUR InStock
8.01977.0250 8.01977.1000
Butyrylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Butyrylchlorid
Formel: C₄H₇ClO
Siedepunkt: 96…102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000752
CAS-Nummer: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,01598
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge