Ethylmyristat
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 27 EUR InStock
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Ethylmyristat
Ethylmyristat
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008984
CAS-Nummer: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge