Arachinsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 30.2 EUR InStock
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Arachinsäure ≥98%
Arachinsäure
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 74…76 °C
Dichte: 0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002755
CAS-Nummer: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge