Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8656-100G T8656-500G T8656-50G
SIALT8656-100GEA 100 EUR InStock
SIALT8656-100G SIALT8656-500G SIALT8656-50G
Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
MW: 76.12 g/mol
Melting Pt: 174…177 °C
Dichte: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,09443
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..