Ethyltrifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001179-100G 001179-500G 001179-1KG
FLUO001179-100GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001179-100G FLUO001179-500G FLUO001179-1KG
Ethyltrifluoracetat
Ethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142.08 g/mol
Siedepunkt: 61
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge