2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20587.06 B20587.14
B20587.06EA 32.2 EUR InStock
B20587.06 B20587.14
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol 95%
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol
Purity: 95% CAS No.: 382-31-0 Molecular Formula: CF3CHFCF2CH2OH Formula Weight: 182.07 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.3120 Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 1753872 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042309
Formel: C₄H₄F₆O
Siedepunkt: 114…116 °C
Dichte: 1,64
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042309
CAS-Nummer: 382-31-0
EINECS: 206-842-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge