Ethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324558-100ML 324558-1L 324558-2L
SIAL324558-100MLEA 68.5 EUR InStock
SIAL324558-100ML SIAL324558-1L SIAL324558-2L
Ethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 116
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=dd4574b881f49679b9aa38891bceb2890214468a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge