Natrium-1-decansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009634-5G 009634-25G
FLUO009634-5GEA 34.1 EUR InStock
FLUO009634-5G FLUO009634-25G
Natrium-1-decansulfonat
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Melting Pt: > 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge