Kaliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
83000-25G-F 83000-5G-F
SIAL83000-25G-FEA 116 EUR InStock
SIAL83000-25G-F SIAL83000-5G-F
Kaliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Kaliummethansulfonat
Formel: CH₃KO₃S
MDL Number: MFCD00070544
CAS-Nummer: 2386-56-3
EINECS: 219-202-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge