1,1,3,3-Tetramethylbutylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009556-10G 009556-50G 009556-25G 009556-5G
FLUO009556-10GEA 180 EUR InStock
FLUO009556-10G FLUO009556-50G FLUO009556-25G FLUO009556-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutylisothiocyanat
1,1,3,3-Tetramethylbutylisothiocyanat
Formel: C₉H₁₇NS
MDL Number: MFCD00004817
CAS-Nummer: 17701-76-7
EINECS: 241-710-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge