(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002506-5G 002506-25G
FLUO002506-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO002506-5G FLUO002506-25G
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MDL Number: MFCD00017540
CAS-Nummer: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge