(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007691-1G 007691-5G
FLUO007691-1GEA 381 EUR InStock
FLUO007691-1G FLUO007691-5G
(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure
(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
MDL Number: MFCD00083547
CAS-Nummer: 132992-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge