(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007692-1G 007692-5G
FLUO007692-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO007692-1G FLUO007692-5G
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
MDL Number: MFCD00061217
CAS-Nummer: 114152-23-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge