(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007693-1G 007693-5G 007693-25G
FLUO007693-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007693-1G FLUO007693-5G FLUO007693-25G
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
(2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MDL Number: MFCD00082479
CAS-Nummer: 209995-38-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge