1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007453-5G 007453-25G 007453-100G
FLUO007453-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007453-5G FLUO007453-25G FLUO007453-100G
1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen
1,1,2-Trichlor-3,3,3-trifluorpropen
Formel: C₃Cl₃F₃
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,618 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013672
CAS-Nummer: 431-52-7
EINECS: 207-075-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge