2-Methylbut-3-en-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
136816-100ML 136816-1L 136816-2.5L 136816-500ML
SIAL136816-100MLEA 27.9 EUR InStock
SIAL136816-100ML SIAL136816-1L SIAL136816-2.5L SIAL136816-500ML
2-Methylbut-3-en-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 99
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 0.824 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004470
CAS-Nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge