3,4,5-Trifluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007975-1G 007975-5G
FLUO007975-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO007975-1G FLUO007975-5G
3,4,5-Trifluorzimtsäure
3,4,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD00083529
CAS-Nummer: 152152-19-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge