3-Chlor-3-methyl-1-butin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009094-10G 009094-50G
FLUO009094-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009094-10G FLUO009094-50G
3-Chlor-3-methyl-1-butin
3-Chlor-3-methyl-1-butin
Formel: C₅H₇Cl
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190221
CAS-Nummer: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge