2-Methyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
129763-100ML 129763-1L 129763-250ML
SIAL129763-100MLEA 38.4 EUR InStock
SIAL129763-100ML SIAL129763-1L SIAL129763-250ML
2-Methyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-butin-2-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 104
Melting Pt: 3
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 20
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004467
CAS-Nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06113
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge