Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Chlorsuccinimid

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

FL5014.100 FL5014.500 FL5014.1
CHMPFL5014.100EA 0 EUR InStock
CHMPFL5014.100 CHMPFL5014.500 CHMPFL5014.1
N-Chlorsuccinimid
N-Chlorsuccinimid


Formel: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Siedepunkt: 216.5
Melting Pt: 148…151 °C
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005511
CAS-Nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
Merck Index: 13,02183
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge