2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011064-1G 011064-5G
FLUO011064-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO011064-1G FLUO011064-5G
2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure
2,3,4-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₅
MW: 212.01 g/mol
MDL Number: MFCD01318183
CAS-Nummer: 118062-05-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge