4-Hydroxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523976-1G 523976-5G
SIAL523976-1GEA 58.7 EUR InStock
SIAL523976-1G SIAL523976-5G
4-Hydroxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074628
CAS-Nummer: 71597-85-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge