3-Bromphenylboronsäure 97%
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AC35894.1 358940010 358940050
MAYBAC35894.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35894.1 ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromphenylboronsäure 97%
3-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Melting Pt: 175…177 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00239386
CAS-Nummer: 89598-96-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge