2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RDR01637.250 RDR01637.1
CHMPRDR01637.250EA 0 EUR InStock
CHMPRDR01637.250 MAYBRDR01637.1
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃Br₂NO₃
MW: 296.9 g/mol
Melting Pt: 148.5
MDL Number: MFCD00007334
CAS-Nummer: 99-28-5
EINECS: 202-744-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge