2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004439-5G 004439-25G 004439-100G
FLUO004439-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO004439-5G FLUO004439-25G FLUO004439-100G
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 57 °C
MDL Number: MFCD00178746
CAS-Nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge