4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009723-5G 009723-25G
FLUO009723-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO009723-5G FLUO009723-25G
4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Siedepunkt: 114
CAS-Nummer: 394-39-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge