2-Chlor-6-fluorbenzamid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD04845.250 CD04845.1
CHMPCD04845.250EA 0 EUR InStock
CHMPCD04845.250 MAYBCD04845.1
2-Chlor-6-fluorbenzamid
2-Chlor-6-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
MW: 173.57 g/mol
MDL Number: MFCD00055436
CAS-Nummer: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge