2,4,6-Trimethoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23540.06 B23540.14
B23540.06EA 36.5 EUR InStock
B23540.06 B23540.14
2,4,6-Trimethoxybenzonitril ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 2571-54-2 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Odour: Characteristic Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00001787
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 140…143 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001787
CAS-Nummer: 2571-54-2
EINECS: 219-917-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge