Trimesinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147532-100G 147532-10G 147532-25G 147532-500G
SIAL147532-100GEA 339 EUR InStock
SIAL147532-100G SIAL147532-10G SIAL147532-25G SIAL147532-500G
Trimesinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Trimesinsäurechlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 34…36 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000679
CAS-Nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge