2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013043-1G 013043-5G
FLUO013043-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013043-1G FLUO013043-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93 g/mol
MDL Number: MFCD01320763
CAS-Nummer: 175676-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge