2,4,5-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001871-10G 001871-50G
FLUO001871-10GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001871-10G FLUO001871-50G
2,4,5-Trifluorbenzaldehyd
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,408 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061196
CAS-Nummer: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge