2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002256-1G 002256-5G 002256-25G
FLUO002256-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002256-1G FLUO002256-5G FLUO002256-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD00052325
CAS-Nummer: 1979-29-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge