4-Fluor-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009206-1G 009206-5G 009206-25G
FLUO009206-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009206-1G FLUO009206-5G FLUO009206-25G
4-Fluor-3-hydroxybenzoesäure
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MDL Number: MFCD00269641
CAS-Nummer: 51446-31-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge