3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013068-5G 013068-25G
FLUO013068-5GEA 32 EUR InStock
FLUO013068-5G FLUO013068-25G
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
MDL Number: MFCD02091378
CAS-Nummer: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge