2-Iodthioanisol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00710.1 TL00710.10 TL00710.50
MAYBTL00710.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00710.1 MAYBTL00710.10 MAYBTL00710.50
2-Iodthioanisol
2-Iodthioanisol
Formel: C₇H₇IS
MW: 250.1 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (20 mmHg)
MDL Number: MFCD00051611
CAS-Nummer: 33775-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge