2-Methoxy-5-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009511-1G 009511-5G
FLUO009511-1GEA 111 EUR InStock
FLUO009511-1G FLUO009511-5G
2-Methoxy-5-nitrophenylisothiocyanat
2-Methoxy-5-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆N₂O₃S
MDL Number: MFCD00060634
CAS-Nummer: 71793-51-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge