3-Methoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9513.POR 009513-25G 009513-5G
CHMPFL9513.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL9513.POR FLUO009513-25G FLUO009513-5G
3-Methoxyphenylisothiocyanat
3-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.1788 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040335
CAS-Nummer: 3125-64-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge