3,4,5-Trimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T68209-10G T68209-25G
SIALT68209-10GEA 57.5 EUR InStock
SIALT68209-10G SIALT68209-25G
3,4,5-Trimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Siedepunkt: 293
Melting Pt: 110…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge