4-Aminothiophenol 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
104680050 104680250
ACRO104680050EA 51.8 EUR InStock
ACRO104680050 ACRO104680250
4-Aminothiophenol 96%
4-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Siedepunkt: 140…145 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 37…43 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007880
CAS-Nummer: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
Titration Argentometric ≥95 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge