Brenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135011-500G 135011-100G 135011-3KG 135011-5G
SIAL135011-500GEA 66.1 EUR InStock
SIAL135011-500G SIAL135011-100G SIAL135011-3KG SIAL135011-5G
Brenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Brenzcatechin
Formel: C₆H₆O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 103…105 °C
Dichte: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002188
CAS-Nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge