Diphenylacetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D204803-25G D204803-5G
SIALD204803-25GEA 214 EUR InStock
SIALD204803-25G SIALD204803-5G
Diphenylacetylen, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetylen
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56…59 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004786
CAS-Nummer: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge